AXYEV200NTRS
Corning® Axygen® Automation Tips for Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius
volume (50 μL), round clear polypropylene tip, Non-Filtered, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round clear polypropylene tip
esterilidade
sterile
embalagem
case of 3,840 tips
pack of 768 tips
pkg of 8 Wafers/Stack, 5 Stacks/Cs
fabricante/nome comercial
Corning EV-200-NTR-S
volume
(50 μL)
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)