Documentos Principais
AV51161
Sigma-Aldrich
Anti-CDR2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-CDR62, Anti-Cerebellar degeneration-related protein 2, 62 kDa, Anti-Yo
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
horse, human, mouse, guinea pig, dog, rabbit, bovine, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDR2(1039)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CDR2
Aplicação
Anti- CDR2 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 5.0μg/ml and for immunohistochemistry of paraffin-embedded tissue sections at a concentration of 4-8μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
cdr2 normally sequesters c-Myc in the neuronal cytoplasm, thereby down-regulating c-Myc activity, and suggest a mechanism whereby inhibition of cdr2 function by autoantibodies in PCD may contribute to Purkinje neuronal.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MLAENLVEEFEMKEDEPWYDHQDLQQDLQLAAELGKTLLDRNTELEDSVQ
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)