AV49753
Anti-FNDC3B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp686D14170, Anti-DKFZp762K137, Anti-FAD104, Anti-FLJ23399, Anti-Fibronectin type III domain containing 3B, Anti-MGC10002, Anti-PRO4979, Anti-YVTM2421
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
44 kDa
reatividade de espécies
rabbit, horse, rat, dog, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FNDC3B(64778)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3