Documentos Principais
AV47876
Sigma-Aldrich
Anti-LAB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BG:DS00004.9, Anti-CG1264, Anti-DmLab, Anti-Dmel_CG1264, Anti-EfR9, Anti-F121, Anti-F24
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
54 kDa
reatividade de espécies
human, Drosophila
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Drosophila melanogaster ... lab(40817)
Descrição geral
Labial (LAB) is a Drosophila transcription factor that regulates brain, midgut and embryo development. It is also known to modulate cell fate decisions and cell differentiation.
Rabbit Anti-LAB antibody recognizes Drosophila LAB.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to a region of Fruit fly
Aplicação
Rabbit Anti-LAB antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 1μg/ml and for IHC at 4-8μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
lab is a sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis. It is required for proper head development.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MMDVSSMYGNHPHHHHPHANAYDGYSTTTASAANASSYFAPQQHQPHLQL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)