Documentos Principais
AV42997
Sigma-Aldrich
Anti-PEX10 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MGC1998, Anti-NALD, Anti-Peroxisome biogenesis factor 10, Anti-RNF69
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
37 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEX10(5192)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human PEX10
Ações bioquímicas/fisiológicas
PEX10 is a protein involved in import of peroxisomal matrix proteins. This protein localizes to the peroxisomal membrane. Mutations in PEX10 gene result in phenotypes within the Zellweger spectrum of peroxisomal biogenesis disorders, ranging from neonatal adrenoleukodystrophy to Zellweger syndrome.This gene encodes a protein involved in import of peroxisomal matrix proteins. This protein localizes to the peroxisomal membrane. Mutations in this gene result in phenotypes within the Zellweger spectrum of peroxisomal biogenesis disorders, ranging from neonatal adrenoleukodystrophy to Zellweger syndrome. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ERRHPTATPCGHLFCWECITAWCSSKAECPLCREKFPPQKLIYLRHYR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)