AV41562
Anti-HMGCS2 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase 2 (mitochondrial)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
56 kDa
reatividade de espécies
canine, human, horse, rat, pig, rabbit, mouse, chicken, bovine
técnica(s)
western blot: suitable
sequência de imunogênio
FSTASAVPLAKTDTWPKDVGILALEVYFPAQYVDQTDLEKYNNVEAGKYT
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HMGCS2(3158)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)