Documentos Principais
AV41271
Sigma-Aldrich
Anti-GIPC2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-GIPC PDZ domain containing family, member 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
35 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GIPC2(54810)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GIPC2
Ações bioquímicas/fisiológicas
GIPC1/GIPC, GIPC2, and GIPC3 are a family of central PDZ-domain proteins. GIPC2 might play important roles in human gastric cancer through modulation of growth factor signaling or cell adhesion. GIPC1, GIPC2 and GIPC3 might play key roles in carcinogenesis and embryogenesis through modulation of growth factor signaling and cell adhesion.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MPLKLRGKKKAKSKETAGLVEGEPTGAGGGSLSASRAPARRLVFHAQLAH
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)