Documentos Principais
AV39587
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF655 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Zinc finger protein 655
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
54 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ZNF655(79027)
Descrição geral
ZNF655 codes for a nuclear zinc finger protein that negatively modulates G1/S transition during mitosis.
Rabbit Anti-ZNF655 antibody recognizes bovine, rat, canine, and human ZNF655.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF655
Aplicação
Rabbit Anti-ZNF655 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 1.25 μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZNF655 is a zinc finger protein. The zinc finger proteins are involved in DNA binding and protein-protein interactions.This gene encodes a zinc finger protein. The zinc finger proteins are involved in DNA binding and protein-protein interactions. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MEEIPAQEAAGSPRVQFQSLETQSECLSPEPQFVQDTDMEQGLTGAPPVP
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1