Documentos Principais
AV38567
Sigma-Aldrich
Anti-NR1D2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BD73, Anti-EAR-1r, Anti-HZF2, Anti-Hs.37288, Anti-Nuclear receptor subfamily 1, group D, member 2, Anti-RVR
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
65 kDa
reatividade de espécies
rabbit, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NR1D2(9975)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human NR1D2
Ações bioquímicas/fisiológicas
NR1D2 can interact with NCOA5 coactivator, leading to a strong increase of transcription of target genes. NR1D2 also binds to the sequences 5′-AATGTAGGTCA-3′ and 5′-ATAACTAGGTCA-3′ and acts as a potent competitive transcriptional silencer and negative regulator of RORalpha mediated trans-activation. NR1D2 may play different roles in metabolism, inflammation, and circadian cycling in the organ-specific manner in homeostasis.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: YISSSSSASSHASCHSEGSENSFQSSSSSVPSSPNSSNSDTNGNPKNGDL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)