Documentos Principais
AV36534
Sigma-Aldrich
Anti-PGBD3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-PiggyBac transposable element derived 3
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
65 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PGBD3(267004)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PGBD3
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NLPGSLLHTAAYLIQDGSDAESDSDDPSYAPKDDSPDEVPSTFTVQQPPP
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arnold D Bailey et al.
DNA repair, 11(5), 488-501 (2012-04-10)
Cockayne syndrome is a segmental progeria most often caused by mutations in the CSB gene encoding a SWI/SNF-like ATPase required for transcription-coupled DNA repair (TCR). Over 43Mya before marmosets diverged from humans, a piggyBac3 (PGBD3) transposable element integrated into intron
Lucas T Gray et al.
PLoS genetics, 8(9), e1002972-e1002972 (2012-10-03)
The CSB-PGBD3 fusion protein arose more than 43 million years ago when a 2.5-kb piggyBac 3 (PGBD3) transposon inserted into intron 5 of the Cockayne syndrome Group B (CSB) gene in the common ancestor of all higher primates. As a