Documentos Principais
AV36455
Sigma-Aldrich
Anti-DDX19A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 19A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX19A(55308)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DDX19A
Ações bioquímicas/fisiológicas
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 19A (DDX19A) is a member of putative ATP-dependent RNA helicases called the DEAD box proteins. It is involved in regulation of RNA secondary structure during translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing and ribosome and spliceosome assembly.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: IKEEKVKADTNGIIKTSTTAEKTDEEEKEDRAAQSLLNKLIRSNLVDNTN
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Frances V Fuller-Pace
Nucleic acids research, 34(15), 4206-4215 (2006-08-29)
The DExD/H box family of proteins includes a large number of proteins that play important roles in RNA metabolism. Members of this family have been shown to act as RNA helicases or unwindases, using the energy from ATP hydrolysis to