Documentos Principais
AV34891
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF57 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ZNF424, Anti-Zinc finger protein 57
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
64 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ZNF57(126295)
Descrição geral
ZNF57 codes for a zinc finger protein. Genetic variations in ZNF57 may be a potential cause for Mendelian diseases such as hereditary deafness[1].
Rabbit Anti-ZNF57 antibody recognizes human ZNF57.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF57
Aplicação
Rabbit Anti-ZNF57 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 1 μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZNF57 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 13 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF57 may be involved in transcriptional regulation.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: FTLEEWALLDSAQRDLYRDVMLETFRNLASVDDGTQFKANGSVSLQDMYG
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Asli Sirmaci et al.
PloS one, 7(2), e32000-e32000 (2012-03-01)
Whole exome sequencing provides unprecedented opportunities to identify causative DNA variants in rare Mendelian disorders. Finding the responsible mutation via traditional methods in families with hearing loss is difficult due to a high degree of genetic heterogeneity. In this study