Documentos Principais
AV34671
Sigma-Aldrich
Anti-RCOR2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-REST corepressor 2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
58 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RCOR2(283248)
Descrição geral
RCOR2 is a part of the LSD1 complex and is known to modulate ESC properties. RCOR2 also substitutes for SOX2 during somatic cell reprogramming.
Rabbit Anti-RCOR2 antibody recognizes canine, bovine, human, mouse, and rat RCOR2.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human RCOR2
Aplicação
Rabbit Anti-RCOR2 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 1 mg/mL.
Ações bioquímicas/fisiológicas
RCOR2 may act as a component of a corepressor complex that represses transcription.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: YYYSWKKTRSRTSVMDRQARRLGGRKDKEDSDELEEGRGGVSEGEPDPAD
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peng Yang et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 29(5), 791-801 (2011-03-25)
Histone demethylase LSD1 can form complex with different Rcor family corepressors in different cell types. It remains unknown if cell-specific Rcor proteins function specifically in distinct cell types. Here, we report that Rcor2 is predominantly expressed in ESCs and forms