Documentos Principais
AV33240
Sigma-Aldrich
Anti-ALX4 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Aristaless-like homeobox 4
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
western blot: suitable
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
44 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALX4(60529)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ALX4
Ações bioquímicas/fisiológicas
Alx4 is a member of the family of transcription factors that contain the paired-type homeodomain. In contrast to other types of homeodomains, the paired-type homeodomain has been shown to mediate high-affinity sequence-specific DNA binding to palindromic elements as either homodimers or as heterodimers with other family members. Alx4 is co-expressed with Cart1 at several sites during development, including the craniofacial mesenchyme, the mesenchymal derivatives of neural crest cells in the first branchial arch and the limb bud mesenchyme.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MNAETCVSYCESPAAAMDAYYSPVSQSREGSSPFRAFPGGDKFGTTFLSA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)