Documentos Principais
AV32362
Sigma-Aldrich
Anti-TLE3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Transducin-like enhancer of split 3 (E(sp1) homolog, Drosophila)
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1567
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1567
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
83 kDa
reatividade de espécies
pig, dog, human, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLE3(7090)
Descrição geral
TLE3 is known to function as a transcriptional coregulator of adipogenesis. It interacts with HESX1 and PROP1 to regulate transcriptional expression.
Rabbit Anti-TLE3 antibody recognizes human, zebrafish, rat, mouse, and canine TLE3.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TLE3
Aplicação
Rabbit Anti-TLE3 antibody can be used for western blot applications at a concentration of 2.5μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The TLE genes are differentially expressed and encode nuclear proteins, consistent with the presence of sequence motifs associated with nuclear functions. These genes are the human homologues of Drosophila groucho, a member of the Notch signaling pathway which controls a number of different cell-fate choices in invertebrates and vertebrates.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GSSSGLLALGALGSQAHLTVKDEKNHHELDHRERESSANNSVSPSESLRA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luciani R Carvalho et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 24(4), 754-765 (2010-02-26)
Pituitary hormone deficiency causes short stature in one in 4000 children born and can be caused by mutations in transcription factor genes, including HESX1, PROP1, and POU1F1. HESX1 interacts with a member of the groucho-related gene family, TLE1, through an
Claudio J Villanueva et al.
Cell metabolism, 13(4), 413-427 (2011-04-05)
PPARγ and Wnt signaling are central positive and negative regulators of adipogenesis, respectively. Here we identify the groucho family member TLE3 as a transcriptional integrator of the PPARγ and Wnt pathways. TLE3 is a direct target of PPARγ that participates