AV31957
Anti-HOXC4 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Homeobox C4
Selecione um tamanho
R$ 2.017,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.017,00
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
29 kDa
reatividade de espécies
rabbit, bovine, dog, human, guinea pig, horse, mouse, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXC4(3221)
Descrição geral
Rabbit Anti-HOXC4 recognizes human, mouse, rat, canine, zebrafish, and bovine HOXC4.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)