Documentos Principais
AV31438
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2H3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-General transcription factor IIH, polypeptide 3, 34 kDa
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
34 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse, rabbit, pig, horse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GTF2H3(2967)
Descrição geral
GTF2H3 belongs to the TFB4 family of transcription factors and forms a part of the TFIIH complex. GTF2H3 regulates nucleotide excision repair and RNA polymerase II-mediated transcription.
Rabbit Anti-GTF2H3 antibody recognizes bovine, human, mouse, and rat GTF2H3.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GTF2H3
Aplicação
Rabbit Anti-GTF2H3 antibody can be used for western blot (2μg/ml) and immunohistochemistry (4-8μg/ml) assays.
Ações bioquímicas/fisiológicas
GTranscription Factor Antibodies2H3 interacts with HIV-1 Tat as a component of the HIV-1 transcription pre-initiation complex, but is released from the elongation complex which includes P-TEFb. It synergizes with HIV-1 Tat to induce transcription elongation from the HIV-1 LTR promoter.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VIASHIQESRFLYPGKNGRLGDFFGDPGNPPEFNPSGSKDGKYELLTSAN
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)