Documentos Principais
AV03042
Sigma-Aldrich
Anti-RBX1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Ring-box 1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
12 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, bovine, guinea pig, dog, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBX1(9978)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human RBX1
Aplicação
Anti-RBX1 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1 μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
RBX1 is a component of SCF E3 ubiquitin ligase and participates in tagging and degradation of various substrates in the cell to maintain homeostasis. It is crucial in meiotic maturation process of mouse oocytes.[1] RBX1 is essential maintaining the integrity of genome and for development and viability in C. elegans.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NQASATSEECTVAWGVCNHAFHFHCISRWLKTRQVCPLDNREWEFQKYGH
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lin Zhou et al.
PloS one, 8(7), e68964-e68964 (2013-07-23)
RING box protein-1 (RBX1) is an essential component of Skp1-cullin-F-box protein (SCF) E3 ubiquitin ligase and participates in diverse cellular processes by targeting various substrates for degradation. However, the physiological function of RBX1 in mouse oocyte maturation remains unknown. Here
Lijun Jia et al.
The Journal of biological chemistry, 286(5), 3379-3386 (2010-12-01)
RBX1 (RING box protein 1), also known as ROC1 (Regulator of Cullin 1), is an essential component of SCF (Skp1/Cullins/F-box) E3 ubiquitin ligases, which target diverse proteins for proteasome-mediated degradation. Our recent study showed that RBX1 silencing triggered a DNA