Documentos Principais
AV02040
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.042,00
R$ 3.042,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.042,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.042,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
33 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFSF10(8743)
Descrição geral
TNFSF10 (TRAIL) is a p53 target gene that regulates p53-dependent apoptosis.
Rabbit Anti-TNFSF10 antibody binds to human, canine, and pig TNFSF10.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TNFSF10
Aplicação
Rabbit Anti-TNFSF10 antibody can be used for western blot assays at 1.0μg/ml.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: CFLKEDDSYWDPNDEESMNSPCWQVKWQLRQLVRKMILRTSEETISTVQE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kageaki Kuribayashi et al.
Cancer biology & therapy, 7(12), 2034-2038 (2008-12-25)
We have identified TNFSF10 (TRAIL) as a p53-transcriptional target gene. There are two p53 DNA-binding sites in the human TNFSF10 promoter region, at 346 and 625 bp upstream of the transcription start site. A human p53-expressing adenovirus (Ad-p53) induced TRAIL