solid
peso molecular
monoisotopic mol wt 1649.92 Da
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)