solid
peso molecular
monoisotopic mol wt 1114.57 Da
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HIST1H1A(3024) , HIST1H1C(3006) , HIST1H1D(3007) , HIST1H1E(3008) , HIST1H1T(3010)
mouse ... Hist1h1c(50708) , Hist1h1d(14957) , Hist1h1e(50709) , Hist1h1t(107970)
rat ... H1f4(201097) , Hist1h1t(24438) , LOC684681(684681) , LOC684828(684828)
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)