solid
peso molecular
monoisotopic mol wt 2005.926 Da
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)