solid
peso molecular
monoisotopic mol wt 1413.65 Da
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... VAMP8(507309)
dog ... VAMP8(609784)
human ... VAMP8(8673)
mouse ... Vamp8(22320)
rat ... Vamp8(83730)
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3