Documentos Principais
APREST95482
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen KCNH8
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Kv12.1, elk3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Ensaio
>80% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 28 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentração
≥0.5 mg/mL
observação sobre a sequência
RCISPHSDSTLTPLQSISATLSSSVCSSSETSLHLVLPSRSEEGSFSQGTVSSFSLENLPGSWNQEGMASASTKPLENLPLEVVTSTAEVKDNKA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KCNH8(131096)
Descrição geral
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
Aplicação
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Ligação
Corresponding Antibodies HPA077773
forma física
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Armazenamento e estabilidade
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Outras notas
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informações legais
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1