Documentos Principais
APREST90284
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen ATG4B
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
APG4B, AUTL1, DKFZp586D1822, KIAA0943
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 26 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentração
≥0.5 mg/mL
sequência de imunogênio
FCKTEDDFNDWCQQVKKLSLLGGALPMFELVELQPSHLACPDVLNLSLDSSDVERLERFFDSEDEDFEILSL
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ATG4B(23192)
Descrição geral
Recombinant protein fragment of Human ATG4B with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Aplicação
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Ligação
Corresponding Antibody HPA069803.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Nota de preparo
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informações legais
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)