Documentos Principais
APREST88219
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen SAMD5
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
dJ875H10.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 24 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentração
≥0.5 mg/mL
sequência de imunogênio
MCTNIVYEWLKALQLPQYAESFVDNGYDDLEVCKQIGDPDLDAIGVLAPAHRRRIL
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SAMD5(389432)
Descrição geral
Recombinant protein fragment of Human SAMD5 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Aplicação
Suitable as a blocking agent using corresponding antibodies.
Ligação
Corresponding Antibody HPA067811.
forma física
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Nota de preparo
The protein solution should be gently mixed before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informações legais
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)