Documentos Principais
APREST81873
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen APC2
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
APCL
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Ensaio
>80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 25 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentração
≥0.5 mg/mL
sequência de imunogênio
GQLSLLGSDVDGPSLAKAPISAPFVHEGLGVAVGGFPASRHGSPSRSARVPPFNYVPSPMVVAATTDSAAEK
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APC2(10297)
Descrição geral
Recombinant protein fragment of Human APC2with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Aplicação
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Ligação
Corresponding Antibodies HPA078002
forma física
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Nota de preparo
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informações legais
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)