APREST79276
PrEST Antigen ASTE1
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HT001
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>80% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 29 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentração
≥0.5 mg/mL
sequência de imunogênio
CFVQCFSEADRDIMTLANHWNCPVLSSDSDFCIFDLKTGFCPLNSFQWRNMNTIKGTQNYIPAKCFSLDAFCHHFSNMNKALLPLFAVLCGNDHVNLPIME
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ASTE1(28990)
Descrição geral
Aplicação
Ligação
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2