AMAB91836
Anti-CLDN3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13130, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
C7orf1,CPE-R2,CPETR2,HRVP1,RVP1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL13130, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
forma
buffered aqueous glycerol solution
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG2b
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CLDN3(1365)
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1