AMAB91335
Monoclonal Anti-HIST1H2AG antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5039, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
H2A, H2AFC, H2AFD, H2AFI, H2AFN, H2AFP
Selecione um tamanho
R$ 4.140,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.140,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL5039, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJB6(10804)
Imunogênio
Sequence
RSSRAGLQFPVGRVHR
Aplicação
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)