AMAB90594
Monoclonal Anti-RUNX2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0235, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-AML3, Anti-CBFA1, Anti-CCD, Anti-CCD1, Anti-PEBP2A1, Anti-PEBP2aA1
Selecione um tamanho
R$ 4.047,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.047,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL0235, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
Isotipo
IgG1
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUNX2(860)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Sequence
LNSAPSPFNPQGQSQITDPRQAQSSPPWSYDQSYPSYLSQMTSPSIHSTTPLSSTRGTGLPAITDVPRRISGASELGPFSDPRQFPSISSLTESRFSNPRMHYPA
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence VPRRISGASELGPFS as determined by overlapping synthetic peptides.
Aplicação
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)