Documentos Principais
AMAB90529
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOL1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0170, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-APOL
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 4.140,00
R$ 4.140,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 4.140,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.140,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL0170, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoblotting: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
SNFLSLAGNTYQLTRGIGKDIRALRRARANLQSVPHASASRPRVTEPISAESGEQVERVNEPSILEMSRGVKLTDVAPVSFFLVLDVVYLVYESKHLHEGAKSETAEELKKVAQELEEKLNILNN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOL1(8542)
Imunogênio
apolipoprotein L, 1
Aplicação
All Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Características e benefícios
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
Corresponding Antigen APREST84510
forma física
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informações legais
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)