ADS41045-EP
Adapter for Eppendorf® S-4-104
holds 24 x 0.5 mL vessels, for IsoRack, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Características
holds 24 x 0.5 mL vessels
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638980 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with MTP/Flex buckets (Plate buckets)
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG