Documentos
ADF457282-EP
Adapter for Eppendorf® F-45-72-8 Rotor
holds 1 x .2 mL PCR tube, pack of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 1 x .2 mL PCR tube
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022636286 (NA)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-45-72-8
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG