Documentos Principais
ADF356307-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
Holds 7 - 15 mL tubes
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654524 (NA)
Parâmetros
7,005 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
16 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)