Documentos Principais
ADF3463850-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tube, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical bottom
Características
for use with lid
holds 1 x 50 mL conical tube
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637266 (NA)
Parâmetros
14,600 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with Rotor F-34-6-38
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)