Documentos Principais
ADAPA4812015-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638704 (NA)
Parâmetros
2,950 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
118 mm
Diâmetro
11 mm
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)