Documentos Principais
ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 3 x 50 mL conical tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638343 (NA)
Parâmetros
3,150 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with 250 mL rectangular bucket
Descrição geral
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Características e benefícios
  • Adapters have a conical bottom shape that fits 50 ml conical tubes
  • Compatible with 250 mL rectangular buckets for A-4-62 rotor
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)