ADAPA44480-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 80 - 120 mL tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 80 - 120 mL tubes
with rubber mat bottom
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637720 (NA)
Parâmetros
4,200 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
114 mm
Diâmetro
45 mm
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)