Documentos Principais
ADAPA444125R-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637509 (NA)
Parâmetros
4,200 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
105 mm
Diâmetro
11 mm
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrição geral
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)