AC-0365A
Claudin-7 (EP399) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
membranous
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
forma física
Outras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2