Documentos Principais
AC-0336
Sigma-Aldrich
CD42b (EP409) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
Ig fraction of antiserum
clone
monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
(membrane/cytoplasm)
Descrição geral
CD42b, encoded by the GP1BA gene, is a surface membrane glycoprotein expressed on the membrane of megakaryocytes, splenocytes and platelets. CD42b forms a part of the CD42a-d complex (also called the glycoprotein Ib-IX-V receptor) and is the surface platelet receptor for von Willebrand factor (vWF) on endothelium. CD42b is useful in differentiating acute megakaryoblastic leukemia subtype M7 (AML-M7) that are typically positive for CD41, CD42b and CD61 from acute myelofibrosis, which are CD42b negative.
Qualidade
IVD
IVD
IVD
RUO
forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and &< 0.1% Sodium Azide
Outras notas
For a copy of the IFU and CofA contact [email protected]
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)