Key Documents
A9929
Sigma-Aldrich
Allatostatin I
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ala-Pro-Ser-Gly-Ala-Gln-Arg-Leu-Tyr-Gly-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C61H94N18O16
Número CAS:
Peso molecular:
1335.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](C)N)C(N)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
Outras notas
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3