Documentos Principais
A9804
Sigma-Aldrich
Allatostatin II
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Gly-Asp-Gly-Arg-Leu-Tyr-Ala-Phe-Gly-Leu-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H74N14O13
Número CAS:
Peso molecular:
1067.20
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitors of juvenile hormone synthesis in insects.
Outras notas
Sequences are highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3