Documentos Principais
A9420
Supelco
6-Acetyl-7-deacetylforskolin
from Coleus forskohlii, ≥98%
Sinônimo(s):
6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H34O7
Número CAS:
Peso molecular:
410.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
fonte biológica
Coleus forskohlii
Ensaio
≥98%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
chave InChI
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antihypertensive with positive inotropic and adenyl cyclase activating properties
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S V Bhat et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(4), 486-492 (1983-04-01)
Four naturally occurring analogues of forskolin were isolated. Forty-nine semisynthetic derivatives were prepared, incorporating structural alterations at the 1-, 6-, 7-, 9-, 11-, and 14/15-positions. Blood pressure lowering properties of 53 compounds were assessed in anesthetized normotensive cats and of
Bhat, S.V., et al.
Tetrahedron Letters, 1669-1669 (1977)