A9361
Artemether
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dihydroartemisinin methyl ether, Dihydroqinghaosu methyl ether, SM-224
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +155 to +175°, c = 0.5 in methanol
cor
off-white to light brown
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1OC2O[C@@]3(C)CCC4[C@H](C)CCC([C@H]1C)[C@@]24OO3
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
chave InChI
SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an anti-schistosomal compound to test it effect on the larval stages of S. mansoni[2]
- to sensitize mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and human osteosarcoma HT1080 cells to cysteine starvation (STV)-induced ferroptosis[1]
- to stimulate islets and its effect on α to β transdifferentiation[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.