A9074
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
BioXtra, pH 10.0-12.0 (20 °C, 0.5 M in H2O), ≥99%
Sinônimo(s):
AMPD, Ammediol
About This Item
densidade de vapor
3.63 (vs air)
pressão de vapor
~10 mmHg ( 152 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99%
Impurezas
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
<0.1%
pH
10.0-12.0 (20 °C, 0.5 M in H2O)
faixa de pH útil
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
p.e.
151 °C/10 mmHg (lit.)
pf
100-110 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
traços de cátion
Al: <0.001%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?