Documentos Principais
A8750
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-β-D-glucosamine naphthol AS-LC
Sinônimo(s):
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucosidoxynaphthol AS-LC, Naphthol AS-LC N-acetyl-β-D-glucosaminide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29ClN2O9
Número CAS:
Peso molecular:
560.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)c(OC)cc1C
Substratos
An interesting substrate for the histochemical demonstration of N-acetylglucosaminidase and for possible quantitative assay systems.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The localization of N-acetyl-beta-glucosaminidase in tissues.
D PUGH et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 9, 242-250 (1961-05-01)