Documentos Principais
A8521
Sigma-Aldrich
Atractyloside sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
C30H44O16S2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
770.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
InChI
1S/C30H46O16S2.Na.H/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;
chave InChI
HTBPGYOSNAFETO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
An extremely toxic glycoside isolated from thistles. Inhibits oxidative phosphorylation by blocking the transfer of adenosine nucleotides through the mitochondrial membrane.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)