A8344
Anti-ARC, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Apoptosis Repressor with CARD
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 22 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using HeLa cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOL3(8996)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade